Learn More
Carbonato de N,N′-disuccinimidilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Disuccinimidyl Carbonate |
| CAS | 74124-79-1 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O7 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Carbonic acid, bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester (ACI), 2,5-Pyrrolidinedione, 1,1'-[carbonylbis(oxy)]bis- (9CI), 1-[[[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Bis(N-succinimidyl) carbonate, Bis(succinimidyl) carbonate, Carbonic acid bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) ester, Carbonic acid disuccinimidyl ester, Di(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Di(N-succinimidyl) carbonate, Disuccimidyl carbonate, Disuccinimide carbonate, Disuccinimidyl carbonate, DSC, N,N-Disuccinimidyl carbonate, N,N'-Disuccinimido carbonate, N,N'-Disuccinimidyl carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2 |
| SMILES | O=C(ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il) carbonato |
| Peso molecular (g/mol) | 256.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0332 |