Learn More
Carbonato de N,N′-disuccinimidilo, TRC
Código de producto. 30380020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380020 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30380020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4935401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Disuccinimidyl Carbonate
CAS 74124-79-1
Fórmula molecular C9 H8 N2 O7
Cantidad 1 g
Sinónimo Carbonic acid, bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester (ACI), 2,5-Pyrrolidinedione, 1,1'-[carbonylbis(oxy)]bis- (9CI), 1-[[[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Bis(N-succinimidyl) carbonate, Bis(succinimidyl) carbonate, Carbonic acid bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) ester, Carbonic acid disuccinimidyl ester, Di(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate, Di(N-succinimidyl) carbonate, Disuccimidyl carbonate, Disuccinimide carbonate, Disuccinimidyl carbonate, DSC, N,N-Disuccinimidyl carbonate, N,N'-Disuccinimido carbonate, N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8N2O7/c12-5-1-2-6(13)10(5)17-9(16)18-11-7(14)3-4-8(11)15/h1-4H2
SMILES O=C(ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
Nombre IUPAC bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il) carbonato
Peso molecular (g/mol) 256.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0332