Learn More
Carbonato de N,N'-disuccinimidil, téc. 85 %, N-hidroxisuccinimida restante, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342509 1 g 1 g
11352509 5 g 5 g
11362509 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26629.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256.17 g/mol
N,N'-Disuccinimidyl carbonate is used to prepare cleavable linker succinimide vinylsufonylethyl carbonate for thiol modified-DNA. It serves as a reagent for the synthesis of carbamates. Further, it is used as a coupling reagent as well as in the preparation of N-succinimidyl esters of N-protected amino acids, activated carbonate and coupling of ligand to proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de N,N′-disuccinimidil se utiliza para preparar carbonato de vinilsufoniletil succinimida con enlace divisible para ADN modificado por tiol. Sirve como reactivo para la síntesis de carbamatos. Además, se utiliza como reactivo de acoplamiento, así como en la preparación de ésteres de N-succinimidil de aminoácidos protegidos con N, carbonato activado y el acoplamiento de ligando a proteínas.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, piridina caliente, acetonitrilo y la mayoría de los disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74124-79-1
Fórmula molecular C9H8N2O7
Peso molecular (g/mol) 256.17
Número MDL MFCD00009767
Clave InChI PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
PubChem CID 676246
Nombre IUPAC bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il) carbonato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo N-hidroxisuccinimida restante
Cantidad 1 g
Beilstein 1499137
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,hot pyridine,acetonitrile and most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.17
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico