Learn More
N,N'-Dipropilurea, TRC
Código de producto. 30384494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384494 1 g
30381624 25 g
30380548 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4924601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-95-0
Fórmula molecular C7 H16 N2 O
Peso molecular (g/mol) 144.215
Sinónimo N,N'-Dipropylurea, Urea, 1,3-dipropyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Di-n-propylurea, 1,3-Dipropylurea, N,N'-Dipropylurea, Chlorpropamide Imp. B (EP 7.0)
Nombre IUPAC 1,3-dipropilurea
SMILES CCCNC(=O)NCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dipropylurea
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2O/c1-3-5-8-7(10)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.126