Learn More
N,N-dipropil-1-propanamina, TRC
Código de producto. 30381094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381094 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30381094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496920100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripropylamine
CAS 102-69-2
Fórmula molecular C9 H21 N
Cantidad 100 g
Sinónimo Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
SMILES CCCN(CCC)CCC
Nombre IUPAC N,N-dipropilpropan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 143.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.1674