Learn More
N,N'-Difenilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442998 100 g 100 g
11432998 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18720.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102-07-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-07-8
Fórmula molecular C13H12N2O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003017
Clave InChI GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
Nombre IUPAC 1,3-difenilurea
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenylurea
Punto de fusión 240°C to 244°C
Densidad 1.239
Punto de ebullición 260°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 782650
Índice Merck 14,1785
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%