Learn More
N,N'-Difenilurea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925541 25 g Frasco de vidrio 25 g
11935541 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11925541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161850250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 102-07-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-07-8
Fórmula molecular C13H12N2O
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00003017
Clave InChI GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
Nombre IUPAC 1,3-difenilurea
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Diphenylurea
Punto de fusión 232.0°C to 238.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 260.0°C to 262.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHCONHC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 12,352
Índice Merck 15,1786
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino