Learn More
N,N'-Difeniltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448770 100 g 100 g
11484187 500 g 500 g
11494187 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19644.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228.31 g/mol
N,N'-Diphenylthiourea possesses a wide dipole moment and thus is involved in the forming wide metal chelated complexes as the radioactive-compound which used in radiopharmaceutical imaging, and to treat metal poisoning. It is used in co-crystals development used in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-difeniltiourea posee un amplio momento dipolar y por lo tanto se usa en la formación de complejos quelados de metal amplio como el compuesto radioactivo que se utiliza para la obtención de imágenes radiofarmacéuticas y para tratar la intoxicación por metales. Se utiliza en el desarrollo de co-cristales empleados en el campo de la óptica no lineal para generar nuevas longitudes de onda coherentes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-08-9
Fórmula molecular C13H12N2S
Peso molecular (g/mol) 228.31
Número MDL MFCD00004921
Clave InChI FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
PubChem CID 700999
Nombre IUPAC 1,3-difeniltiourea
SMILES S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenylthiourea
Punto de fusión 150°C to 154°C
Densidad 1.32
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 644277
Índice Merck 14,3333
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.32
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Diphenylthiourea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-Diphenylthiourea