Learn More
N,N'-Difenilformamidina, TRC
Código de producto. 30382261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382261 50 g
30385373 5 g
30382840 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49100050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-15-1
Fórmula molecular C13H12N2
Peso molecular (g/mol) 196.25
Sinónimo N,N'-Diphenylmethanimidamide, 1,3-Diphenyl-1,3-diaza-1-propene, Diphenylformamidine
SMILES N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenylformamidine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)