Learn More
Cloruro de N,N-difenilcarbamilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diphenylcarbamic Chloride |
| CAS | 83-01-2 |
| Fórmula molecular | C13 H10 Cl N O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Diphenylcarbamic Chloride, Temozolomide Related Compound C (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10ClNO/c14-13(16)15(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | ClC(=O)N(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de N,N-difenilcarbamoil |
| Peso molecular (g/mol) | 231.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0451 |