Learn More
N,N'-Difenilbenzidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494874 5 g 5 g
11404884 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494874 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13802.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
N,N'-Diphenylbenzidine is an indicator suitable for redox titrations, e.g. with dichromate or cerium(IV) sulfate 1,2. It is also used as intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N'-difenilbenzidina es un indicador adecuado para valoraciones redox, con dicromato o sulfato de cerio(IV)1,2. También se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de bases fuertes y a temperaturas inferiores a 23 °C. Ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-91-9
Fórmula molecular C24H20N2
Peso molecular (g/mol) 336.44
Número MDL MFCD00003016
Clave InChI FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
Nombre IUPAC 4-(4-anilinofenil)-N-fenilanilina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenylbenzidine
Punto de fusión 246°C to 250°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2220993
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3319
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.44
Porcentaje de pureza 98%