Learn More
N,N'-Difenilbencidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346890 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346890 10 g Frasco de vidrio 10 g
10263950 5 g Frasco de vidrio 5 g
10763944 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10346890 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117210100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-91-9
Fórmula molecular C24H20N2
Peso molecular (g/mol) 336.44
Número MDL MFCD00003016
Clave InChI FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
PubChem CID 68280
Nombre IUPAC 4-(4-anilinofenil)-N-fenilanilina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Diphenylbenzidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 246°C to 250°C
Color Marrón a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 13, 223
Índice Merck 15, 3349
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.42
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino