Learn More
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450138 5 g 5 g
11460138 25 g 25 g
11470138 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23713.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 74-31-7 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-31-7
Fórmula molecular C18H16N2
Peso molecular (g/mol) 260.34
Número MDL MFCD00003015
Clave InChI UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-diphenyl-p-phenylenediamine, n1,n4-diphenylbenzene-1,4-diamine, n,n'-diphenyl-1,4-phenylenediamine, dppd, flexamine g, agerite dppd, diphenyl-p-phenylenediamine, dffd, nonflex h, stabilizer dppd
PubChem CID 6319
ChEBI CHEBI:34860
Nombre IUPAC 1-N,4-N-difenilbenceno-1,4-diamina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Punto de fusión 146°C to 153°C
Densidad 1.28
Punto de ebullición 220°C to 225°C (1 mmHg)
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,3329
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.34
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Diphenyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Diphenyl-p-phenylenediamine