Learn More
N,N'-dioctildietilentriamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322286 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322286 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12836000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N''-Dioctyldiethylenetriamine
CAS 57413-95-3
Nombres de analitos o componentes N,N''-Dioctyldiethylenetriamine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C20 H45 N3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N-octyl-N'-[2-(octylamino)ethyl]- (9CI), N1-Octyl-N2-[2-(octylamino)ethyl]-1,2-ethanediamine, Dioctyldiethylenetriamine, Xinjunan
Fórmula InChI InChI=1S/C20H45N3/c1-3-5-7-9-11-13-15-21-17-19-23-20-18-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-23H,3-20H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCNCCNCCNCCCCCCCC
Nombre IUPAC N-octil-N'-[2-(octilamino)etil]etano-1,2-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 327.59
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.3613 g/mol