Learn More
N,N'-Dinitrosoetambutol, Mikromol
Código de producto. 30461181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30461181 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30461181 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3062.090025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N'-Dinitrosoetambutol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dinitrosoethambutol
CAS 2792161-95-4
Nombres de analitos o componentes N,N'-Dinitrosoethambutol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C10 H22 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22N4O4/c1-3-9(7-15)13(11-17)5-6-14(12-18)10(4-2)8-16/h9-10,15-16H,3-8H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC[C@@H](CO)N(CCN(N=O)[C@@H](CC)CO)N=O
Nombre IUPAC N-[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]-N-[2-[[(2S)-1-hidroxibutan-2-il]-nitrosoamino]etil]amida nitrosa
Peso molecular (g/mol) 262.3061
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1641 g/mol