Learn More
Ácido N,N-dinitroso-p-fenilendiamina-N,N-diacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dinitroso-p-phenylenediamine-N,N-diacetic Acid |
| CAS | 6645-64-3 |
| Fórmula molecular | C10H10N4O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N4O6.2Na/c15-9(16)5-13(11-19)7-1-2-8(4-3-7)14(12-20)6-10(17)18;;/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)(H,17,18);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | OC(=O)CN(N=O)c1ccc(cc1)N(CC(=O)O)N=O |
| Peso molecular (g/mol) | 282.21 |