Learn More
N,N'-dimetilurea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethyl urea |
| CAS | 96-31-1 |
| Fórmula molecular | C3 H8 N2 O |
| Cantidad | 1 Kg |
| Sinónimo | N,N′-Dimethylurea, Dimethylcarbamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6) |
| SMILES | CNC(=O)NC |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 88.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.0637 |