Learn More
N,N'-Dimetilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459247 250 g 250 g
11458770 500 g 500 g
11449247 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21329.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-31-1
Fórmula molecular C3H8N2O
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00008286
Clave InChI MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
PubChem CID 7293
ChEBI CHEBI:80472
Nombre IUPAC 1,3-dimetilurea
SMILES CNC(=O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethylurea
Punto de fusión 100°C to 104°C
Densidad 1.14
Punto de ebullición 268°C to 270°C (decomposition)
Temperatura de inflamación 157°C (314°F)
Cantidad 250 g
Beilstein 1740672
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%