Learn More
N,N-Dimetilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331817 50 g 50 g
11321817 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05065.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 598-94-7 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-94-7
Fórmula molecular C3H8N2O
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00007959
Clave InChI YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylurea, urea, n,n-dimethyl, asym-dimethylurea, urea, dimethyl, urea, 1,1-dimethyl, n,n-dimethylharnstoff german, n,n-dimethylharnstoff, dimethyl urea, 1.1-dimethylurea, 1,1-dimethyl-urea
PubChem CID 11737
Nombre IUPAC 1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylurea
Punto de fusión 178°C to 183°C
Densidad 1.255
Cantidad 50 g
Beilstein 1740666
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%