Learn More
Óxido N,N-Dimetiltriptamina, TRC
Código de producto. 30005651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005651 500 mg 500 miligramos
17949454 50 mg 50 miligramos
17969754 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD471625500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 948-19-6
Fórmula molecular C12 H16 N2 O
Peso molecular (g/mol) 204.27
Sinónimo N,N-Dimethyltryptamine N-oxide, N,N-dimethyl N-oxide-1H-indole-3-ethanamine
Nombre IUPAC 2-(1H-indol-3-il)-N,N-dimetil-etanol óxido
SMILES CN(=O)(C)CCc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-DMT N-oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16N2O/c1-14(2,15)8-7-10-9-13-12-6-4-3-5-11(10)12/h3-6,9,13H,7-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1263
Porcentaje de pureza >95%