Learn More
N,N'-Dimetiltrimetilsililamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328730 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10751535 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10328730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209970100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2083-91-2 | C5H15NSi | 117.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2083-91-2
Fórmula molecular C5H15NSi
Peso molecular (g/mol) 117.27
Número MDL MFCD00008297
Clave InChI KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
PubChem CID 74965
Nombre IUPAC N-metil-N-trimetilsililmetanamina
SMILES CN(C)[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethyltrimethylsilylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7320g/mL
Punto de ebullición 84°C
Temperatura de inflamación -19°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3SiN(CH3)2
Índice de refracción 1.3960 to 1.398
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.732
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethyltrimethylsilylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.