Learn More
N,N'-Dimetiltiourea, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386550 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10386550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 116890050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-13-4
Fórmula molecular C3H8N2S
Peso molecular (g/mol) 104.18
Número MDL MFCD00004923
Clave InChI VLCDUOXHFNUCKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-dimethylthiourea, 1,3-dimethyl-2-thiourea, thiourea, n,n'-dimethyl, sym-dimethylthiourea, dimethylthiocarbamide, dimethylthiourea, 1,3-dimethylisothiourea, dimethyl-2-thiourea, urea, 1,3-dimethyl-2-thio, unii-8p30pmd17w
PubChem CID 2723631
Nombre IUPAC 1,3-dimetiltiourea
SMILES CNC(=S)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Dimethylthiourea
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 61°C to 67°C
Color Incoloro a blanco
Punto de ebullición 155°C (1.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 200°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3NHCSNHCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 70
Índice Merck 15, 3287
Información de solubilidad Solubility in water: 2900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,sparingly soluble in benzene,ether and carbon,disulfide,slightly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales, polvo cristalino o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Dimethylthiourea
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.