Learn More
N,N-dimetiltioformamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylthioformamide |
| CAS | 758-16-7 |
| Fórmula molecular | C3 H7 N S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7NS/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C=S)C |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilmetanotioamida |
| Peso molecular (g/mol) | 89.159 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 89.03 |