Learn More
N,N-Dimetiltradecilamina, TRC
Código de producto. 30379809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379809 25 g 25 g
30380901 50 g -
30386023 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47948025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-75-4
Fórmula molecular C16H35N
Peso molecular (g/mol) 241.46
Sinónimo N,N-Dimethyl-1-tetradecanamine, Dimethylmyristamine, Farmin DM 4098, Genamin 14R302D, IPL 30, Myristyldimethylamine, N-Tetradecyldimethylamine, NSC 78319, Tetradecyldimethylamine
Nombre IUPAC N,N-dimetiltecan-1-amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyltetradecylamine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H35N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)3/h4-16H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.277