Learn More
N,N-dimetilsulfamida, TRC
Código de producto. 30376967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376967 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30376967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479280100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylsulfamide
CAS 3984-14-3
Fórmula molecular C2 H8 N2 O2 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC [metil(sulfamoil)amino]metano
Peso molecular (g/mol) 124.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0306