Learn More
N,N-Dimetilsulfamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16574434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16574434 5 g 5 g
16564434 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464680050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3984-14-3 | C2H8N2O2S | 124.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3984-14-3
Fórmula molecular C2H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 124.16
Clave InChI QMHAHUAQAJVBIW-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC (dimetilsulfamoil)amina
SMILES CN(C)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylsulfamide
Punto de fusión 97.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16