Learn More
Ácido N,N-dimetilsuccinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332716 25 g 25 g
11322716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08796.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2564-95-6 | C6H11NO3 | 145.158 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2564-95-6
Fórmula molecular C6H11NO3
Peso molecular (g/mol) 145.158
Número MDL MFCD00043505
Clave InChI WAIGPJMZARQZDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylsuccinamic acid, 4-dimethylamino-4-oxobutanoic acid, nn-dimethylsuccinamic acid, butanoic acid, 4-dimethylamino-4-oxo, n,n-dimethylsuccinic acid monoamide, 3-dimethylcarbamoyl propanoic acid, succinamic acid, n,n-dimethyl, n-dimethyl-succinamic acid, acmc-20ak89, succinamic acid,n-dimethyl
PubChem CID 75717
Nombre IUPAC ácido 4-(dimetilamino)-4-oxobutanoico
SMILES CN(C)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylsuccinamic acid
Punto de fusión 82°C to 87°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1762788
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%