Learn More
N,N-dimetilpiridin-4-amina, Mikromol™
Descripción
N,N-dimetilpiridin-4-amina, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Dimethylaminopyridine |
| CAS | 1122-58-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Dimethylaminopyridine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CN(C)c1ccncc1 |
| Mostrar más |