Learn More
N,N-dimetilpiridin-4-amina, Mikromol™
Código de producto. 30050942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050942 25 mg 25 miligramos
18003920 100 mg 100 miligramos
30458998 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30050942 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0619.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N,N-dimetilpiridin-4-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminopyridine
CAS 1122-58-3
Nombres de analitos o componentes 4-Dimethylaminopyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H10 N2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Valaciclovir Hydrochloride Imp. G (EP), Valaciclovir Imp. G (EP), Valacyclovir USP Related Compound G, Valacyclovir USP RC G, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, Valaciclovir Hydrochloride, Anhydrous Imp. G (EP), Valacyclovir Related Compound G, Valaciclovir Hydrochloride Impurity G, Valaciclovir Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1ccncc1
Nombre IUPAC N,N-dimetilpiridin-4amina
Peso molecular (g/mol) 122.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 122,0844 g/mol