Learn More
N,N-Dimetilpropionamida, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482239 25 g 25 g
15492239 100 g 100 g
15402249 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482239 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64850.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 758-96-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
N,N-Dimethylpropionamide has been used in the preparation of AST-type zeolite with a plate morphology. N,N-Dimethylpropionamide is strong donor solvent and coordinate to metal ions through the carbonyl oxygen atom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N-dimetilpropionamida se ha utilizado en la preparación de zeolita tipo AST con una morfología de placa. También es un disolvente donante fuerte y se coordina con los iones metálicos a través del átomo de oxígeno carbonílico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 758-96-3
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00009301
Clave InChI MBHINSULENHCMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylpropionamide, propanamide, n,n-dimethyl, dimethylamide of propionic acid, propionamide, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl propionamide, acmc-209p0o, propionic acid dimethylamide, 4-04-00-00184 beilstein handbook reference, ksc494e1j
PubChem CID 12965
Nombre IUPAC N,N-dimetilpropanamida
SMILES CCC(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylpropionamide
Punto de fusión -45°C (literature)
Color Incolora
Densidad 0.920 g/mL
Punto de ebullición 174°C to 175°C (literature)
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Fórmula lineal CH3CH2CON(CH3)2
Índice de refracción 1.44
Cantidad 25 g
Beilstein 1740719
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido