Learn More
N,N-Dimetilpropanolamina, TRC
Código de producto. 30376043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376043 250 mL
30370161 100 mL
30371102 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477830250ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-63-3
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.16
Sinónimo 1-Dimethylamino-3-propanol, 3-(Dimethylamino)propanol, 3-(Dimethylamino)propyl Alcohol, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-propanol, 3-(N,N-Dimethylamino)propanol, Dimethylpropanolamine, N,N-Dimethyl-3-amino-1-propanol, N,N-Dimethyl-3-aminopropanol, N,N-Dimethyl-3-hydroxypropylamine, N,N-Dimethyl-gamma-aminopropanol, NSC 62086, gamma-(Dimethylamino)propanol
SMILES CN(C)CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylpropanolamine
Cantidad 250 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-6(2)4-3-5-7/h7H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0997