Learn More
N,N-dimetilpivalamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylpivalamide |
| CAS | 24331-71-3 |
| Fórmula molecular | C7H15NO |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-7(2,3)6(9)8(4)5/h1-5H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(C)(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |