Learn More
Clorhidrato de N,N-dimetilpiperidina-3-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylpiperidine-3-sulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 1803599-47-4 |
| Fórmula molecular | C7 H16 N2 O2 S . H Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-9(2)12(10,11)7-4-3-5-8-6-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)S(=O)(=O)C1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilpiperidina-3-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 228.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.07 |