Learn More
N,N'-Dimetilpiperazina, TRC
Código de producto. 30375908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375908 500 mg
30378142 1 g
30372818 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD481298500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-58-1
Fórmula molecular C6 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Sinónimo N,N'-Dimethylpiperazine, Piperazine, 1,4-dimethyl-, 1,4-Dimethylpiperazine, Addocat 117, Jeffcat DMP, Lupetazine, N,N'-Dimethylpiperazine, NSC 41177, RCA 117, Texacat DMP, AH 1243X
Nombre IUPAC 1,4-dimetilpiperazina
SMILES CN1CCN(C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethylpiperazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1157