Learn More
N,N'-Dimetilftalamida, TRC
Código de producto. 30387984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387984 500 mg
30369119 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477970500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19532-98-0
Fórmula molecular C10H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.21
Sinónimo N1,N2-dimethyl-1,2-benzenedicarboxamide, N,N'-Dimethylphthalamide, N,N'-Dimethylphthalic Diamide, N,N'-Dimethyl-phthalamide
Nombre IUPAC N1,N2-dimetilftalamida
SMILES O=C(NC)C=1C=CC=CC1C(=O)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Dimethylphthalamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O2/c1-11-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(14)12-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.09