Learn More
N,N-dimetilperfluoro-1-octanosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylperfluorooctane Sulfonamide |
| CAS | 213181-78-3 |
| Fórmula molecular | C10 H6 F17 N O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N,N-Dimethylperfluoro-1-octanesulfonamide, N,N-Dimethylperfluorooctane Sulfonamide, N,N-Dimethylperfluoro-1-octane Sulfonamide, 1-Octanesulfonamide, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N,N-dimethyl- (9CI, ACI), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluoro-N,N-dimethyl-1-octanesu |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6F17NO2S/c1-28(2)31(29,30)10(26,27)8(21,22)6(17,18)4(13,14)3(11,12)5(15,16)7(19,20)9(23,24)25/h1-2H3 |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-N,N-dimetiloctano-1-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 527.198 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 526.985 |