Learn More
Óxido de N,N-dimetiloctadecilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylstearylamine N-Oxide |
| CAS | 2571-88-2 |
| Fórmula molecular | C20 H43 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Octadecylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Admox 18, Admox SC 1885, Ammonyx SO, Aromox DM 18D-M, Barlox 18, Barlox 18S, Conco XA 2S, DONO, Dimethyloctadecylamine oxide, Dimethylstearylamine oxide, N,N-Dimethyl-1-octadecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H43NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2,3)22/h4-20H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetiloctadecan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 313.562 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.334 |