Learn More
N,N-dimetiloctadecan-1-amina, TRC
Código de producto. 30380402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30380402 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30380402 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD477095250MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyloctadecan-1-amine
CAS 124-28-7
Fórmula molecular C20 H43 N
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Octadecanamine, N,N-dimethyl-, Octadecylamine, N,N-dimethyl- (6CI,8CI), N,N-Dimethyl-1-octadecanamine, ADMA 18, AT 1895A, Adogen 342D, Armeen DM 18D, DM 18D, Dimantine, Dimethyl-n-octadecylamine, Dimethyloctadecylamine, Dimethylstearylamine, Dymanthine, Farmin DM 80, Farmin DM 8098, Genamin 18R302D, Kemamine 9902D, N,N-Dimethyl-n-octadecylamine, N,N-Dimethyloctadecan-1-amine, N,N-Dimethyloctadecanamine, N,N-Dimethyloctadecylamine, N,N-Dimethylstearylamine, N-Octadecyl-N,N-dimethylamine, N-Octadecyldimethylamine, N-Stearyl-N,N-dimethylamine, Nissan Tertiary Amine AB, Octadecyldimethylamine, Stearyldimethylamine, Tertiary Nissan Amine AB
Fórmula InChI InChI=1S/C20H43N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(2)3/h4-20H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)C
Nombre IUPAC N,N-dimetiloctadecan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 297.5621
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.3396