Learn More
N,N-dimetilnicotinamida-2-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethyl-2-sulfamoylnicotinamide |
| CAS | 112006-75-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H11 N3 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Aminosulfonyl)-N,N-dimethyl-3-pyridinecarboxamide, 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotamide, 2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotinamide, N,N-Dimethyl-2-sulfamoylnicotinamide, 3-Pyridinecarboxamide, 2-(aminosulfonyl)-N,N-dimethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O3S/c1-11(2)8(12)6-4-3-5-10-7(6)15(9,13)14/h3-5H,1-2H3,(H2,9,13,14) |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-2-sulfamoilpiridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 229.26 |
| Mostrar más |