Learn More
Yoduro de N,N-dimetilmetileniminio, TRC
Código de producto. 30382597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382597 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30382597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4960252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide
CAS 33797-51-2
Fórmula molecular C3H8IN
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](=C)C
Nombre IUPAC dimetil(metilideno)azanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 185.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9701