Learn More
Yoduro de N,N-dimetilmetileniminio, TRC
Código de producto. 30380090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380090 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30380090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD496025500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide
CAS 33797-51-2
Fórmula molecular C3H8IN
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](=C)C
Nombre IUPAC dimetil(metilideno)azanio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 185.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.9701