Learn More
Yoduro de N,N-dimetilmetilenoiminio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10740901 10 g Frasco de vidrio 10 g
10461051 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 201010100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33797-51-2
Fórmula molecular C3H8IN
Peso molecular (g/mol) 185.01
Número MDL MFCD00011810
Clave InChI VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
PubChem CID 2724133
Nombre IUPAC dimetil(metilideno)azanio; yoduro
SMILES C[N+](=C)C.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 219°C
Color Crema a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=N(CH3)2I
Cantidad 10 g
Beilstein 04, IV, 153
Fieser 04,186; 08,194; 10,160; 13,121
Índice Merck 15, 3275
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.