Learn More
Cloruro de N,N-dimetilmetileniminio (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylmethyleneiminium Chloride (Technical Grade) |
| CAS | 30354-18-8 |
| Fórmula molecular | C3H8NCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].C[N+](=C)C |
| Nombre IUPAC | cloruro de dimetil(metilideno)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 93.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 93.0345 |