Learn More
N,N-dimetilmetanosulfonamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylmethanesulfonamide |
| Punto de fusión | 46°C to 50°C |
| Punto de ebullición | 119°C to 120°C (17 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1747409 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.17 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |