Learn More
N,N-dimetilmetanosulfonamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467117 5 g 5 g
11477117 25 g 25 g
11487117 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14454.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 918-05-8 | C3H9NO2S | 123.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918-05-8
Fórmula molecular C3H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 123.17
Número MDL MFCD00014740
Clave InChI WCFDSGHAIGTEKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylmethanesulfonamide, n,n-dimethylmethanesulphonamide, n,n-dimethyl-methanesulfonamide, timtec-bb sbb007962, dimethyl methylsulfonyl amine, methanesulfonamide,n-dimethyl, wcfdsghaigtekl-uhfffaoysa
PubChem CID 70191
Nombre IUPAC N,N-dimetilmetanosulfonamida
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylmethanesulfonamide
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 119°C to 120°C (17 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1747409
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.17
Porcentaje de pureza ≥98%