Learn More
N,N-Dimetilmetanamina Vonoprazan, TRC
Código de producto. 30134061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134061 50 mg 50 miligramos
30007190 100 mg 100 miligramos
17939094 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47704850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1885094-62-1
Fórmula molecular C18 H18 F N3 O2 S
Peso molecular (g/mol) 359.42
Sinónimo 5-(2-Fluorophenyl)-N,N-dimethyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine
Nombre IUPAC 1-[5-(2-fluorofenil)-1-(3-piridilsulfonil)pirrol-3-il]-N,N-dimetil-metanamina
SMILES CN(C)Cc1cc(c2ccccc2F)n(c1)S(=O)(=O)c3cccnc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylmethanamine Vonoprazan
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18FN3O2S/c1-21(2)12-14-10-18(16-7-3-4-8-17(16)19)22(13-14)25(23,24)15-6-5-9-20-11-15/h3-11,13H,12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1104