Learn More
Óxido de N,N-dimetilmetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Dimethylmethanamine Oxide |
| CAS | 1184-78-7 |
| Fórmula molecular | C3H9NO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Trimethylamine, N-oxide (6CI, 8CI), N,N-Dimethylmethanamine N-oxide, NSC 408426, TMAO, Trimethylamine oxide, Triox |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N-dimetilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 75.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.0684 |