Learn More
N,N-dimetilisobutiramida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420238 5 g 5 g
15430238 25 g 25 g
15440238 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53430.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21678-37-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
1- chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine readily prepared' from N,N-dimethylisobutyramide. Isoxazoles are prepared by deprotonation of N,N-dimethylisobutyramide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-cloro-N,N-2-trimetilpropenilamina se prepara fácilmente′ a partir de N,N-dimetilisobutiramida. Los isoxazoles se preparan por deprotonación de N,N-dimetilisobutiramida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21678-37-5
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00075378
Clave InChI GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethylisobutyramide, n,n,2-trimethylpropionamide, n,n-dimethyl-isobutyramide, acmc-20ak9x, n,n-dimethylisobutylamide, isobutyric acid dimethylamide, propanamide, n,n,2-trimethyl, propanamide,n,n,2-trimethyl, n,n-dimethyl2-methylpropionamide
PubChem CID 243415
Nombre IUPAC N,N,2-trimetilpropanamida
SMILES CC(C)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylisobutyramide
Densidad 0.892
Punto de ebullición 175°C to 176°C (44 mmHg)
Temperatura de inflamación 154°C (309°F)
Fórmula lineal (CH3)2CHCON(CH3)2
Índice de refracción 1.439
Cantidad 5 g
Beilstein 1742178
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 99%