Learn More
N',N'-dimetilindol-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N',N'-Dimethylindole-2-carboxamide |
| CAS | 7511-14-0 |
| Fórmula molecular | C11 H12 N2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Dimethylcarbamoyl)indole, 1H-Indole-2-carboxylic Acid Dimethylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O/c1-13(2)11(14)10-7-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7,12H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-1H-indol-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 188.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.095 |