Learn More
N,N-Dimetilhexadeciamina-N-Óxido, TRC
Código de producto. 30359122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359122 1 g 1 g
30352242 100 mg 100 miligramos
30352773 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4059201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7128-91-8
Fórmula molecular C18H39NO
Peso molecular (g/mol) 285.52
Sinónimo Admox 16, Ammonyx CO, Aromox DM 16, Aromox DM 16D, Aromox DM 16D-M, Barlox 16, Barlox 16S, Cetamine Oxide, Cetyldimethylamine oxide, Conco XAC, Dimethylcetylamine oxide, Dimethylhexadecylamine oxide, Dimethylpalmitylamine oxide, Hexadecyldimethylamine N-oxide, Hexadecyldimethylamine oxide, N,N-Dimethyl-1-hexadecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-hexadecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-hexadecylamine oxide, N,N-Dimethylhexadecylamine oxide, N-Cetyldimethylamine Oxide, N-Hexadecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Palmityl-N,N-dimethylamine oxide, Palmityldimethylamine oxide
Nombre IUPAC N,N-dimetilhexadecano-1-óxido de amina
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethylhexadecylamine-N-Oxide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2,3)20/h4-18H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.3032